Drukuj
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-1-benzenesulphonyl-7-azaindole, 4-Chloro-1-(phenylsulphonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR345406-25G OR345406-5G
APOSOR345406-25GEA 1700 PLN
APOSOR345406-25G APOSOR345406-5G
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formuła: C₁₃H₉ClN₂O₂S
Temp. topnienia: 117…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04153750
Numer CAS: 744209-63-0