Drukuj
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-4-iodo-3-picoline
OR345265-10G OR345265-1G OR345265-5G
APOSOR345265-10GEA 986 PLN
APOSOR345265-10G APOSOR345265-1G APOSOR345265-5G
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Formuła: C₆H₅ClIN
MW: 253.47 g/mol
Temp. topnienia: 101…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095293
Numer CAS: 153034-88-9