Drukuj
3-Chloro-4-nitropyridine
Dostawca: Apollo Scientific
OR345250-10G OR345250-1G OR345250-5G
APOSOR345250-10GEA 1800 PLN
APOSOR345250-10G APOSOR345250-1G APOSOR345250-5G
3-Chloro-4-nitropyridine
3-Chloro-4-nitropyridine
Formuła: C5H3ClN2O2
Temp. Wrzenia: 256 °C
Temp. topnienia: 25…26 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00490146
Numer CAS: 13194-60-0