Drukuj
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR345140-1G OR345140-25G OR345140-5G
APOSOR345140-1GEA 290 PLN
APOSOR345140-1G APOSOR345140-25G APOSOR345140-5G
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₅NO₅
Temp. topnienia: 190…195 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01098212
Numer CAS: 78238-14-9