Drukuj
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
OR345112-25G OR345112-5G
APOSOR345112-25GEA 1660 PLN
APOSOR345112-25G APOSOR345112-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
Formuła: C₇H₅ClO₃
MW: 172.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 350
Temp. topnienia: 207…209 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045855
Numer CAS: 56363-84-9