Drukuj
Kwas 2-chloro-3-nitrobenzoesowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Mesalazine EP Impurity Q
OR345092-25G OR345092-100G OR345092-5G
APOSOR345092-25GEA 458 PLN
APOSOR345092-25G APOSOR345092-100G APOSOR345092-5G
Kwas 2-chloro-3-nitrobenzoesowy 99%
Kwas 2-chloro-3-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₄ClNO₄
Temp. topnienia: 182…186 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007069
Numer CAS: 3970-35-2