Drukuj
2,6-Dichloro-4-nitropyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR345059-25G OR345059-1G OR345059-5G
APOSOR345059-25GEA 414 PLN
APOSOR345059-25G APOSOR345059-1G APOSOR345059-5G
2,6-Dichloro-4-nitropyridine 97%
2,6-Dichloro-4-nitropyridine
Formuła: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192.99 g/mol
Temp. topnienia: 94…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05670545
Numer CAS: 25194-01-8