Drukuj
[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(4-(Aminomethyl)phenoxy)-N,N-dimethylethanamine, 2-[4-(Amino methyl) phenoxy]-n, n-dimethyl ethanamine, Trimethobenzamide Impurity 1
OR345043-5G OR345043-1G
APOSOR345043-5GEA 766 PLN
APOSOR345043-5G APOSOR345043-1G
[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine 97%
[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine
Formuła: C₁₁H₁₈N₂O
MW: 194.28 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075231
Numer CAS: 20059-73-8