Drukuj
4-Cyano-3-iodopyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR345006-1G OR345006-250MG
APOSOR345006-1GEA 1600 PLN
APOSOR345006-1G APOSOR345006-250MG
4-Cyano-3-iodopyridine 98%
4-Cyano-3-iodopyridine
Formuła: C₆H₃IN₂
Temp. topnienia: 119…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08729285
Numer CAS: 10386-28-4
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III