Drukuj
2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3433-1G OR3433-5G
APOSOR3433-1GEA 1820 PLN
APOSOR3433-1G APOSOR3433-5G
2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
2-Carboxythiophene-4-boronic acid
Formuła: C₅H₅BO₄S
Temp. topnienia: 170…172 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08689521
Numer CAS: 913835-91-3