Drukuj
4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3432-1G OR3432-500MG OR3432-100MG
APOSOR3432-1GEA 1310 PLN
APOSOR3432-1G APOSOR3432-500MG APOSOR3432-100MG
4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₀BNO₄S
MW: 251.063 g/mol
Temp. topnienia: 220…222 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08689522
Numer CAS: 913835-90-2