Drukuj
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 2-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-Chloro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
OR3424-1G OR3424-5G OR3424-10G
APOSOR3424-1GEA 110 PLN
APOSOR3424-1G APOSOR3424-5G APOSOR3424-10G
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formuła: C₈H₈BClO₄
MW: 214.4107 g/mol
Temp. topnienia: 140…142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08689530
Numer CAS: 603122-80-1