Drukuj
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3414-1G OR3414-5G
APOSOR3414-1GEA 160 PLN
APOSOR3414-1G APOSOR3414-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid 98%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid
Formuła: C₉H₈O₃
Temp. topnienia: 194…197 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085012
Numer CAS: 76429-73-7