Drukuj
2-Methyl-5-nitroindole 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methyl-5-nitro-1H-indole
OR3396-5G OR3396-25G
APOSOR3396-5GEA 537 PLN
APOSOR3396-5G APOSOR3396-25G
2-Methyl-5-nitroindole 95+%
2-Methyl-5-nitroindole
Formuła: C₉H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 176…178 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00090335
Numer CAS: 7570-47-0