Drukuj
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3393-1G OR3393-5G OR3393-25G
APOSOR3393-1GEA 714 PLN
APOSOR3393-1G APOSOR3393-5G APOSOR3393-25G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formuła: C₇H₈ClNO₂S
MW: 205.656 g/mol
Temp. topnienia: 192…194 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00152349
Numer CAS: 13244-35-4