Drukuj
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR3374-1G OR3374-500MG OR3374-5G
APOSOR3374-1GEA 276 PLN
APOSOR3374-1G APOSOR3374-500MG APOSOR3374-5G
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine
Formuła: C₈H₁₂N₄
Temp. Wrzenia: 105…108 °C/0,5mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040766
Numer CAS: 34803-68-4
Numer WE (dawny EINECS): 252-221-9
Jednostka: 3259
ADR: 8,III