Drukuj
4-Bromo-2-nitrophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR3371-25G OR3371-5G
APOSOR3371-25GEA 226 PLN
APOSOR3371-25G APOSOR3371-5G
4-Bromo-2-nitrophenol 98%
4-Bromo-2-nitrophenol
Formuła: C₆H₄BrNO₃
Temp. topnienia: 88…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082540
Numer CAS: 7693-52-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-707-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III