Drukuj
2,3-Dimethylphenyl isocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR33664-1G OR33664-25G OR33664-5G
APOSOR33664-1GEA 116 PLN
APOSOR33664-1G APOSOR33664-25G APOSOR33664-5G
2,3-Dimethylphenyl isocyanate 97%
2,3-Dimethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₉H₉NO
Temp. Wrzenia: 88…90 °C/9,5mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013851
Numer CAS: 1591-99-7
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,II