Drukuj
Eter metylowy benzoiny 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR33657-100G OR33657-25G OR33657-500G
APOSOR33657-100GEA 870 PLN
APOSOR33657-100G APOSOR33657-25G APOSOR33657-500G
Eter metylowy benzoiny 96%
Eter metylowy benzoiny
Formuła: C₁₅H₁₄O₂
Temp. topnienia: 47…50 °C
Gęstość: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008492
Numer CAS: 3524-62-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III