Drukuj
Chlorek tetrabutyloamonu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR33653-1KG OR33653-250G
APOSOR33653-1KGEA 2900 PLN
APOSOR33653-1KG APOSOR33653-250G
Chlorek tetrabutyloamonu 98%
Chlorek tetrabutyloamonu
Formuła: C₁₆H₃₆ClN
MW: 277.92 g/mol
Temp. Zapłonu: 110
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011635
Numer CAS: 1112-67-0