Drukuj
Sól sodowa 1,1,1,3,3,3-Heksametylodisilazanu 2 M in THF
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
OR33650-100ML OR33650-500ML
APOSOR33650-100MLEA 592 PLN
APOSOR33650-100ML APOSOR33650-500ML
Sól sodowa 1,1,1,3,3,3-Heksametylodisilazanu 2 M in THF
Sól sodowa 1,1,1,3,3,3-Heksametylodisilazanu
Formuła: C₆H₁₈NNaSi₂
MW: 183.38 g/mol
Gęstość: 0.92 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009835
Numer CAS: 1070-89-9
Jednostka: 2924
ADR: 3+8 II