Drukuj
2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR33626-1G OR33626-25G OR33626-5G OR33626-10G
APOSOR33626-1GEA 899 PLN
APOSOR33626-1G APOSOR33626-25G APOSOR33626-5G APOSOR33626-10G
2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formuła: C₁₃H₁₃NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797717
Numer CAS: 3197-25-9