Drukuj
4-{7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl}morpholine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-(1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)morpholine
OR33594-1G OR33594-5G
APOSOR33594-1GEA 2690 PLN
APOSOR33594-1G APOSOR33594-5G
4-{7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl}morpholine 95%
4-{7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl}morpholine
Formuła: C₁₀H₁₂N₄O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18904308
Numer CAS: 90870-83-0