Drukuj
6-Bromonicotinamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3357-1G OR3357-5G
APOSOR3357-1GEA 139 PLN
APOSOR3357-1G APOSOR3357-5G
6-Bromonicotinamide 97%
6-Bromonicotinamide
Formuła: C₆H₅BrN₂O
Temp. topnienia: 238…240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00266840
Numer CAS: 889676-37-3