Drukuj
N-(2-Hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-(2-Hydroxyethyl)-4-(pyrrolidin-1-yl)benzamide
OR33569-1G OR33569-5G
APOSOR33569-1GEA 1350 PLN
APOSOR33569-1G APOSOR33569-5G
N-(2-Hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide
Formuła: C₁₃H₁₈N₂O₂
MW: 234.3 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09607912
Numer CAS: 952183-27-6