Drukuj
Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR33552-1G OR33552-5G
APOSOR33552-1GEA 1680 PLN
APOSOR33552-1G APOSOR33552-5G
Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formuła: C₁₀H₁₆N₂O₂
MW: 196.25 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16140308
Numer CAS: 950858-97-6