Drukuj
3-Oxo-3-(4-piperidinophenyl)propanenitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR33527-1G OR33527-5G
APOSOR33527-1GEA 1680 PLN
APOSOR33527-1G APOSOR33527-5G
3-Oxo-3-(4-piperidinophenyl)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(4-piperidinophenyl)propanenitrile
Formuła: C₁₄H₁₆N₂O
MW: 228.3 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12025857
Numer CAS: 1135283-23-6