Drukuj
Kwas 2-chloro-6-nitrobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3351-5G OR3351-25G
APOSOR3351-5GEA 110 PLN
APOSOR3351-5G APOSOR3351-25G
Kwas 2-chloro-6-nitrobenzoesowy 98%
Kwas 2-chloro-6-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₄ClNO₄
Temp. topnienia: 160…166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00100425
Numer CAS: 5344-49-0