Drukuj
tert-Butyl-2-(2-cyanophenoxy)acetate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR33509-1G OR33509-5G
APOSOR33509-1GEA 899 PLN
APOSOR33509-1G APOSOR33509-5G
tert-Butyl-2-(2-cyanophenoxy)acetate 95%
tert-Butyl-2-(2-cyanophenoxy)acetate
Formuła: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233.27 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09972227
Numer CAS: 609804-44-6