Drukuj
Methyl-2-chloronicotinate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-chloronicotinate, Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
OR3350-100G OR3350-25G OR3350-500G
APOSOR3350-100GEA 145 PLN
APOSOR3350-100G APOSOR3350-25G APOSOR3350-500G
Methyl-2-chloronicotinate 98%
Methyl-2-chloronicotinate
Formuła: C₇H₆ClNO₂
Temp. Wrzenia: 150 °C/1mmHg
Gęstość: 1,314 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318629
Numer CAS: 40134-18-7
Numer WE (dawny EINECS): 254-805-9