Drukuj
3-Oxo-3-[4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]propanenitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR33476-1G OR33476-5G
APOSOR33476-1GEA 1680 PLN
APOSOR33476-1G APOSOR33476-5G
3-Oxo-3-[4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]propanenitrile 95%
3-Oxo-3-[4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]propanenitrile
Formuła: C₁₂H₉N₃O
MW: 211.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12025838
Numer CAS: 1176541-33-5