Drukuj
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromo-2-hydroxy-5-methylpyridine
OR3347-1G OR3347-5G
APOSOR3347-1GEA 110 PLN
APOSOR3347-1G APOSOR3347-5G
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol 98%
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol
Formuła: C6H6BrNO
Temp. topnienia: 154…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03791312
Numer CAS: 17282-02-9