Drukuj
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4,5-dibromothiophene-2-carboxylate
OR33466-1G OR33466-25G OR33466-5G
APOSOR33466-1GEA 899 PLN
APOSOR33466-1G APOSOR33466-25G APOSOR33466-5G
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 95%
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate
Formuła: C₆H₄Br₂O₂S
MW: 299.98 g/mol
Temp. topnienia: 77…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00831688
Numer CAS: 62224-24-2