Drukuj
1-[4-(3-Chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR33421-1G OR33421-25G OR33421-5G
APOSOR33421-1GEA 899 PLN
APOSOR33421-1G APOSOR33421-25G APOSOR33421-5G
1-[4-(3-Chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(3-Chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone
Formuła: C₁₁H₁₃ClO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04126369
Numer CAS: 172739-45-6