Drukuj
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 6-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-6-picoline, 2-Amino-3-nitro-6-picoline
OR3342-1G OR3342-5G
APOSOR3342-1GEA 110 PLN
APOSOR3342-1G APOSOR3342-5G
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine 95%
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine
Formuła: C₆H₇N₃O₂
Temp. topnienia: 147…157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047443
Numer CAS: 21901-29-1