Drukuj
2-Chloro-N-cyclohexylnicotinamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Chloro-N-cyclohexylpyridine-3-carboxamide
OR33386-1G OR33386-5G
APOSOR33386-1GEA 1120 PLN
APOSOR33386-1G APOSOR33386-5G
2-Chloro-N-cyclohexylnicotinamide 95%
2-Chloro-N-cyclohexylnicotinamide
Formuła: C₁₂H₁₅ClN₂O
MW: 238.72 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01344059
Numer CAS: 57841-70-0