Drukuj
2-Chloro-N-(4-chlorobenzyl)acetamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-N-[(4-chlorophenyl)methyl]acetamide
OR33346-1G OR33346-25G OR33346-5G
APOSOR33346-1GEA 899 PLN
APOSOR33346-1G APOSOR33346-25G APOSOR33346-5G
2-Chloro-N-(4-chlorobenzyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(4-chlorobenzyl)acetamide
Formuła: C₉H₉Cl₂NO
MW: 218.08 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00018915
Numer CAS: 99585-88-3