Drukuj
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR33303-1G OR33303-5G
APOSOR33303-1GEA 609 PLN
APOSOR33303-1G APOSOR33303-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Formuła: C₁₁H₁₃N₃O
Temp. topnienia: 104…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02091541
Numer CAS: 91331-86-1