Drukuj
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR33302-1G OR33302-5G
APOSOR33302-1GEA 899 PLN
APOSOR33302-1G APOSOR33302-5G
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formuła: C₁₃H₁₄ClNO₃
MW: 267.71 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03014156
Numer CAS: 379724-54-6