Drukuj
2,4,6-Trichlorophenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3330-1G OR3330-5G OR3330-25G
APOSOR3330-1GEA 110 PLN
APOSOR3330-1G APOSOR3330-5G APOSOR3330-25G
2,4,6-Trichlorophenylboronic acid 98%
2,4,6-Trichlorophenylboronic acid
Formuła: C₆H₄BCl₃O₂
Temp. topnienia: 162…164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01074621
Numer CAS: 73852-18-3