Drukuj
2-Amino-N-(2-propynyl)benzenecarboxamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Amino-N-(prop-2-yn-1-yl)benzamide
OR33291-1G OR33291-5G
APOSOR33291-1GEA 812 PLN
APOSOR33291-1G APOSOR33291-5G
2-Amino-N-(2-propynyl)benzenecarboxamide 95%
2-Amino-N-(2-propynyl)benzenecarboxamide
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03425820
Numer CAS: 4943-83-3