Drukuj
4-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)phenylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-[(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-yl)methyl]aniline
OR33288-1G OR33288-5G
APOSOR33288-1GEA 1530 PLN
APOSOR33288-1G APOSOR33288-5G
4-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)phenylamine 95%
4-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)phenylamine
Formuła: C₁₃H₁₂N₄
MW: 224.27 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00960990
Numer CAS: 129075-89-4