Drukuj
Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoate
OR33275-25G OR33275-5G
APOSOR33275-25GEA 2960 PLN
APOSOR33275-25G APOSOR33275-5G
Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate
Formuła: C₁₆H₁₇NO₃
MW: 271.32 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022461
Numer CAS: 52034-37-4