Drukuj
3-Hydroxy-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]chromen-4-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR33251-1G OR33251-5G
APOSOR33251-1GEA 1350 PLN
APOSOR33251-1G APOSOR33251-5G
3-Hydroxy-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]chromen-4-one 95%
3-Hydroxy-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]chromen-4-one
Formuła: C₁₁H₈O₄
MW: 204.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01443897
Numer CAS: 182115-55-5