Drukuj
2-(Aminooxy)-1-(4-phenylpiperazino)-1-ethanone hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR33230-1G OR33230-5G
APOSOR33230-1GEA 1680 PLN
APOSOR33230-1G APOSOR33230-5G
2-(Aminooxy)-1-(4-phenylpiperazino)-1-ethanone hydrochloride 95%
2-(Aminooxy)-1-(4-phenylpiperazino)-1-ethanone hydrochloride
Formuła: C₁₂H₁₈ClN₃O₂
MW: 271.75 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01114500
Numer CAS: 275374-83-9