Drukuj
Ethyl-4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR33227-1G OR33227-5G
APOSOR33227-1GEA 2690 PLN
APOSOR33227-1G APOSOR33227-5G
Ethyl-4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Ethyl-4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Formuła: C₁₃H₁₁ClN₂O₃
MW: 278.7 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00243732
Numer CAS: 339030-49-8