Drukuj
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR33224-1G OR33224-5G
APOSOR33224-1GEA 363 PLN
APOSOR33224-1G APOSOR33224-5G
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanol 95%
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanol
Formuła: C₇H₁₂N₂O
MW: 140.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00141692
Numer CAS: 20000-80-0