Drukuj
2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
OR33223-1G OR33223-5G
APOSOR33223-1GEA 899 PLN
APOSOR33223-1G APOSOR33223-5G
2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide
Formuła: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234.08 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00141691
Numer CAS: 20656-08-0