Drukuj
Kwas metyloboronowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3322-25G OR3322-5G OR3322-100G
APOSOR3322-25GEA 124 PLN
APOSOR3322-25G APOSOR3322-5G APOSOR3322-100G
Kwas metyloboronowy 97%
Kwas metyloboronowy
Formuła: CH₅BO₂
MW: 59.86 g/mol
Temp. topnienia: 89…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002105
Numer CAS: 13061-96-6