Drukuj
1-Benzyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR33216-1G OR33216-5G
APOSOR33216-1GEA 2690 PLN
APOSOR33216-1G APOSOR33216-5G
1-Benzyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-Benzyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formuła: C₁₃H₁₀ClNO₃
MW: 263.68 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00232709
Numer CAS: 338982-47-1